Tisk…
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
332060050 332060250 332061000
ACRO332060050EA 3940 CZK
ACRO332060050 ACRO332060250 ACRO332061000
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane 95%
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane
CAS No.: 6609-64-9
Vzorec: C₂H₄ClO₃P
Bod varu: 98…99 °C (2 mmHg)
Bod tání: 11…14 °C
Hustota: 1,55 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00043138
CAS číslo: 6609-64-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4475 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)