Tisk…
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
331610010 331610100
ACRO331610010EA 1120 CZK
ACRO331610010 ACRO331610100
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
CAS No.: 19012-03-4
Vzorec: C₁₀H₉NO
Bod tání: 67…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014570
CAS číslo: 19012-03-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to orange to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %