Tisk…
1-Adamantaneacetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Adamantan-1-yl)acetic acid, 1-Carboxymethyladamantane
331560010 331560100 331560050
ACRO331560010EA 1120 CZK
ACRO331560010 ACRO331560100 ACRO331560050
1-Adamantaneacetic acid 98%
1-Adamantaneacetic acid
CAS No.: 4942-47-6
Vzorec: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194.27 g/mol
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074728
CAS číslo: 4942-47-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 138 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %