N-Palmitoyl ceramide (synthetic) 98+%, 99+% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
331540050
331540250
ACRO331540050EA
2680
CZK
ACRO331540050
ACRO331540250
N-Palmitoyl ceramide (synthetic) 98+%, 99+% ee
N-Palmitoyl ceramide
CAS No.: 24696-26-2
Vzorec:
C₃₄H₆₇NO₃ Bod tání: 94…95 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00871748 CAS číslo: 24696-26-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.50 % |
Enantiomeric excess | ≥99.0 % |