Tisk…
2-Methylallylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Amino-2-methyl-1-propene
330700010 330700050
ACRO330700010EA 3210 CZK
ACRO330700010 ACRO330700050
2-Methylallylamine 97%
2-Methylallylamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₄H₉N
Bod varu: 78 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,78 g/cm³
Bod vzplanutí: –28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00053646
CAS číslo: 2878-14-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %