Tisk…
Diethylphosphonoacetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
330670050 330670250
ACRO330670050EA 1140 CZK
ACRO330670050 ACRO330670250
Diethylphosphonoacetic acid 98%
Diethylphosphonoacetic acid
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid
Vzorec: C₆H₁₃O₅P
Bod varu: 150 °C
Hustota: 1,22 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192032
CAS číslo: 3095-95-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %