Tisk…
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% mix in water for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
330221000 330225000
ACRO330221000EA 1890 CZK
ACRO330221000 ACRO330225000
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% mix in water for biochemistry
Acrylamide : Bisacrylamide
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00080848
CAS číslo: 79-06-1
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm