Tisk…
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% mix in water for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
330211000 330215000
ACRO330211000EA 1870 CZK
ACRO330211000 ACRO330215000
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% mix in water for biochemistry
Acrylamide : Bisacrylamide
Hustota: 1,035 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00080848
CAS číslo: 79-06-1
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm