Tisk…
Benzofuran-2-carboxaldehyde 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, Benzofuran-2-carbaldehyde
330140010 330140050
ACRO330140010EA 2090 CZK
ACRO330140010 ACRO330140050
Benzofuran-2-carboxaldehyde 96%
Benzofuran-2-carboxaldehyde
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Vzorec: C₉H₆O₂
Hustota: 1,206 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00015463
CAS číslo: 4265-16-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6300 to 1.6340 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %