Tisk…
3-(2-Thienyl)propanoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
330110010 330110050
ACRO330110010EA 1370 CZK
ACRO330110010 ACRO330110050
3-(2-Thienyl)propanoic acid 98%
3-(2-Thienyl)propanoic acid
Appearance: White to beige Crystals or needles
Vzorec: C₇H₈O₂S
MW: 156,199 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047093
CAS číslo: 5928-51-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
HPLC ≥97.5 %