3-(2-Furyl)propanoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
330100010
330100100
ACRO330100010EA
1790
CZK
ACRO330100010
ACRO330100100
3-(2-Furyl)propanoic acid 98%
3-(2-Furyl)propanoic acid
Appearance: White to brown Crystalline powder
Vzorec:
C₇H₈O₃ Bod tání: 56…59 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005346 CAS číslo: 935-13-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 58 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |