Tisk…
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
330080050 330080250
ACRO330080050EA 3640 CZK
ACRO330080050 ACRO330080250
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 98%
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone
Appearance: Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 115…118 °C (16 mmHg)
Bod tání: 30…34 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215511
CAS číslo: 16806-93-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %