Tisk…
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanediamino-N,N'-bis(3,5-di-t-butylsalicylidene)cobalt (II), (R,R)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II), (R,R)-Jacobsen's catalyst cobalt(II) complex
329950010 329950050 329950250
ACRO329950010EA 2240 CZK
ACRO329950010 ACRO329950050 ACRO329950250
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II) 98%
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II)
CAS No.: 176763-62-5
Vzorec: C₃₆H₅₄CoN₂O₂
MW: 603.74 g/mol
Bod tání: >350 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631277
CAS číslo: 176763-62-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %