Tisk…
Methyl (2E)-pent-2-enoate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl trans-2-pentenoate, (E)-Methyl pent-2-enoate
329720050 329720250
ACRO329720050EA 3040 CZK
ACRO329720050 ACRO329720250
Methyl (2E)-pent-2-enoate 95%
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
MW: 114,144 g/mol
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00137611
CAS číslo: 15790-88-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %