Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
329470050 329470010
ACRO329470050EA 4970 CZK
ACRO329470050 ACRO329470010
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine 90%
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine
Appearance: Clear yellow Liquid
Vzorec: C₈H₁₀ClN
Bod varu: 232 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,1 g/cm³
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044766
CAS číslo: 6299-02-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5455 to 1.5475 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %