Tisk…
Tamoxifen citrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
329320010 329320050
ACRO329320010EA 9090 CZK
ACRO329320010 ACRO329320050
Tamoxifen citrate 98%
Tamoxifen citrate
CAS No.: 54965-24-1
Vzorec: C₂₆H₂₉NO
Bod tání: 140…144 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00058321
CAS číslo: 54965-24-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %