Tisk…
Nifedipine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Adalat, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
329270050 329270010 329270250
ACRO329270050EA 3760 CZK
ACRO329270050 ACRO329270010 ACRO329270250
Nifedipine 98+%
Nifedipine
CAS No.: 21829-25-4
Vzorec: C₁₇H₁₈N₂O₆
MW: 346.34 g/mol
Bod tání: 171…175 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00057326
CAS číslo: 21829-25-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %