Tisk…
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
328800100 328800500
ACRO328800100EA 3900 CZK
ACRO328800100 ACRO328800500
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one 98%
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one
CAS No.: 41443-28-1
Vzorec: C₉H₅N₃O₂
Bod tání: 160…170 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00792620
CAS číslo: 41443-28-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 170 °C
HPLC ≥97.5 %