Tisk…
Thapsigargin 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
328570010 328570050
ACRO328570010EA 7210 CZK
ACRO328570010 ACRO328570050
Thapsigargin 97%
Thapsigargin
CAS No.: 67526-95-8
Vzorec: C₃₄H₅₀O₁₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00083511
CAS číslo: 67526-95-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Film
HPLC ≥96.0 %
TLC ≥96.0 %