Fumonisin B1 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
328250010
328250050
ACRO328250010EA
6400
CZK
ACRO328250010
ACRO328250050
Fumonisin B1 96%
Fumonisin B1
CAS No.: 116355-83-0
Vzorec:
C₃₄H₅₉NO₁₅ MW: 721,838 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00133349 CAS číslo: 116355-83-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to tan Powder or granules or solid |
HPLC | ≥95 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...