Tisk…
Calcimycin (A23187) free acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Calcium Ionophore A23187, Calcium Ionophore III, Antibiotic A23187
328080010 328080050
ACRO328080010EA 1860 CZK
ACRO328080010 ACRO328080050
Calcimycin (A23187) free acid 98%
Calcimycin (A23187)
CAS No.: 52665-69-7
Vzorec: C₂₉H₃₇N₃O₆
Bod tání: 182…193 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00151202
CAS číslo: 52665-69-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 193 °C
TLC ≥97.5 %