Tisk…
Sodium-tert-pentyloxide 95%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
327551000 327555000
ACRO327551000EA 2260 CZK
ACRO327551000 ACRO327555000
Sodium-tert-pentyloxide 95%, pure
Sodium-tert-pentyloxide
Appearance: Cream to tan Powder
Vzorec: C₅H₁₁NaO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064245
CAS číslo: 14593-46-5
UN: 3206
ADR: 4.2,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream to tan Powder
Titration with HClO4 ≥94 %