N-Methyl-N-octylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-Methyloctan-1-amine, n-Methyloctylamine
325620250
325621000
ACRO325620250EA
6110
CZK
ACRO325620250
ACRO325621000
N-Methyl-N-octylamine 98%
N-Methyl-N-octylamine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec:
C₉H₂₁N Bod varu: 68 °C (8 mmHg) Hustota: 0,79 g/cm³ Bod vzplanutí: 63 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00048927 CAS číslo: 2439-54-5 UN: 2735 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4260 to 1.4290 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |