Tisk…
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acid tetrasodium salt
325560010 325560050
ACRO325560010EA 2200 CZK
ACRO325560010 ACRO325560050
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 95%
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt
Appearance: Green Crystalline powder
Vzorec: C₁₆H₆Na₄O₁₂S₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042029
CAS číslo: 59572-10-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥94 %