tert-Butylphosphonic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
321520010
321520050
ACRO321520010EA
1910
CZK
ACRO321520010
ACRO321520050
tert-Butylphosphonic acid 98%
tert-Butylphosphonic acid
CAS No.: 4923-84-6
Vzorec:
C₄H₁₁O₃P Bod tání: 188…192 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012296 CAS číslo: 4923-84-6 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 187 to 192 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |