2,2'-Bipyridyl-1,1'-dioxide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
319610010
319610050
ACRO319610010EA
1740
CZK
ACRO319610010
ACRO319610050
2,2'-Bipyridyl-1,1'-dioxide 98%
2,2'-Bipyridyl-1,1'-dioxide
CAS No.: 7275-43-6
Vzorec:
C₁₀H₈N₂O₂ Bod tání: 296…298 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00065169 CAS číslo: 7275-43-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |