Tisk…
4-Fluorobenzyl isocyanate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
319300010 319300050
ACRO319300010EA 2740 CZK
ACRO319300010 ACRO319300050
4-Fluorobenzyl isocyanate 98%
4-Fluorobenzyl isocyanate
Appearance: Colorless Liquid
Vzorec: C₈H₆FNO
Bod varu: 211 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,186 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00673062
CAS číslo: 132740-43-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %