Tisk…
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
319220010 319220100
ACRO319220010EA 3500 CZK
ACRO319220010 ACRO319220100
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate 98%
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₈H₅Cl₂NO
MW: 202,034 g/mol
Bod varu: 282 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,375 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673063
CAS číslo: 19752-09-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5656 to 1.5676 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %