Tisk…
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
318775000 318770050 318770250
318775000.EA 2020 CZK
318775000. 318770050. 318770250.
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
CAS No.: 51364-51-3
Vzorec: C₅₁H₄₂O₃Pd₂
Bod tání: 152…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013310
CAS číslo: 51364-51-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Purple to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96.0 %