Tisk…
Methyl-β-D-galactopyranoside 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
314980050 314980010
ACRO314980050EA 5260 CZK
ACRO314980050 ACRO314980010
Methyl-β-D-galactopyranoside 98%
Methyl-beta-D-galactopyranoside
CAS No.: 1824-94-8
Vzorec: C₇H₁₄O₆
Bod tání: 175…179 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064357
CAS číslo: 1824-94-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -16° to -20° (20°C, 589 nm) (c=1.5, MeOH)