Tisk…
2-(Benzyloxy)ethanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethylene Glycol Monobenzyl Ether, Benzyl Cellosolve, Benzyl Glycol
314650050 314650010 314650250
ACRO314650050EA 3110 CZK
ACRO314650050 ACRO314650010 ACRO314650250
2-(Benzyloxy)ethanol 98%
2-(Benzyloxy)ethanol
CAS No.: 622-08-2
Vzorec: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Bod varu: 265 °C
Hustota: 1.07 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002868
CAS číslo: 622-08-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %