Tisk…
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
314470010 314470050
ACRO314470010EA 1540 CZK
ACRO314470010 ACRO314470050
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate 98%
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₅H₈Cl₂O₂
Hustota: 1,17 g/cm³
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012387
CAS číslo: 92600-11-8
UN: 2742
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %