Tisk…
1-Adamantyl isocyanate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Isocyanic acid 1-Adamantyl Ester, 1-Adamantyl Isocyanate
314360050 314360010 314360250
ACRO314360050EA 3720 CZK
ACRO314360050 ACRO314360010 ACRO314360250
1-Adamantyl isocyanate 98%
1-Adamantyl isocyanate
Appearance: White Powder
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.247 g/mol
Bod tání: 144…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134405
CAS číslo: 4411-25-0
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 150 °C
GC ≥97.5 %