Ethoxycarbonyl isocyanate 90% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
314310010
314310050
314310250
ACRO314310010EA
4820
CZK
ACRO314310010
ACRO314310050
ACRO314310250
Ethoxycarbonyl isocyanate 90% tech.
Ethoxycarbonyl isocyanate
CAS No.: 19617-43-7
Vzorec:
C₄H₅NO₃ Bod varu: 25 °C (10 mmHg) Hustota: 1,11 g/cm³ Bod vzplanutí: 35 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011719 CAS číslo: 19617-43-7 UN: 3080 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to slightly colored Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...