1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
313260050
313260250
ACRO313260050EA
876
CZK
ACRO313260050
ACRO313260250
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Appearance: Transparent Low melting solid
Vzorec:
C₆H₁₆Cl₂Si₂ Bod varu: 198…200 °C (760 mmHg) Bod tání: 35…38 °C Bod vzplanutí: 65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000505 CAS číslo: 13528-93-3 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Transparent Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |