Tisk…
Buthionine sulphoximine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
309475000 309470050
ACRO309475000EA 4780 CZK
ACRO309475000 ACRO309470050
Buthionine sulphoximine 99%
Buthionine sulphoximine
CAS No.: 5072-26-4
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₃S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00070309
CAS číslo: 5072-26-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %