Tisk…
Nonafluorovaleric acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Nonafluoropentanoic Acid, IPC-PFFA-5, Perfluoropentanoic Acid, Perfluorovaleric Acid
309290050 309290250
ACRO309290050EA 2990 CZK
ACRO309290050 ACRO309290250
Nonafluorovaleric acid 97%
Nonafluorovaleric acid
CAS No.: 2706-90-3
Vzorec: C₅HF₉O₂
MW: 264.05 g/mol
Bod varu: 140 °C
Hustota: 1.71 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040211
CAS číslo: 2706-90-3
UN: 3265
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %