Tisk…
2-Methylene-1,3-propanediol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
308590010 308590050
ACRO308590010EA 1780 CZK
ACRO308590010 ACRO308590050
2-Methylene-1,3-propanediol 97%
2-Methylene-1,3-propanediol
CAS No.: 3513-81-3
Vzorec: C₄H₈O₂
Bod varu: 93…95 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: <110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075162
CAS číslo: 3513-81-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %