Tisk…
Ethoxyacetylene 40% (w/w) in hexanes
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
307390050 307390010 307390250
ACRO307390050EA 4090 CZK
ACRO307390050 ACRO307390010 ACRO307390250
Ethoxyacetylene 40% (w/w) in hexanes
Ethoxyacetylene
CAS No.: 927-80-0
Vzorec: C₄H₆O
Bod varu: 55…56 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,718 g/cm³
Bod vzplanutí: –28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009247
CAS číslo: 927-80-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear orange to brown Solution
Identification confirmed by 1H-NMR
NMR (1H-NMR) ca. 40 % w/w (Typical 35 to 55 % w/w)