Tisk…
Dodecanedioyl dichloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
305340250 305340050
ACRO305340250EA 5260 CZK
ACRO305340250 ACRO305340050
Dodecanedioyl dichloride 98%
Dodecanedioyl dichloride
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Vzorec: C₁₂H₂₀Cl₂O₂
Bod varu: 140 °C (,5 mmHg)
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012243
CAS číslo: 4834-98-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %