Tisk…
Methyl stearate mixture of homologs
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Stearic acid methyl ester, Methyl octadecanoate
304220010 304220025
ACRO304220010EA 4270 CZK
ACRO304220010 ACRO304220025
Methyl stearate mixture of homologs
Methyl stearate
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
MW: 298.51
Bod varu: 215 °C (15 mmHg)
Bod tání: 37…39 °C
Hustota: 0.836 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009005
CAS číslo: 112-61-8
Merck Index: 12,08959
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Acid value ≤1 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g
Saponification value 186 to 208 mg KOH/g