Tisk…
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
303140010 303140050
ACRO303140010EA 758 CZK
ACRO303140010 ACRO303140050
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
CAS No.: 17342-08-4
Vzorec: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Bod tání: 78…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077792
CAS číslo: 17342-08-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 86 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +27.5° to +32.5° (20 °C, 589 nm) (c=2, C2H5OH)