Tisk…
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
303060100 303060500
ACRO303060100EA 2000 CZK
ACRO303060100 ACRO303060500
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride
CAS No.: 4244-84-2
Vzorec: C₅H₁₁NO₂·HCl
Bod tání: 55…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012909
CAS číslo: 4244-84-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
TLC ≥98.5 %