Tisk…
L-Proline methyl ester hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
303000050 303000010 303000250
ACRO303000050EA 2970 CZK
ACRO303000050 ACRO303000010 ACRO303000250
L-Proline methyl ester hydrochloride 98%
L-Proline methyl ester hydrochloride
CAS No.: 2133-40-6
Vzorec: C₆H₁₁NO₂·HCl
Bod tání: 71 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00012708
CAS číslo: 2133-40-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 % (K.F.)
Specific optical rotation -31° to -35° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)