L-Prolinamide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
302990010
302990050
ACRO302990010EA
1610
CZK
ACRO302990010
ACRO302990050
L-Prolinamide 98%
L-Prolinamide
CAS No.: 7531-52-4
Vzorec:
C₅H₁₀N₂O Bod tání: 97…102 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00005253 CAS číslo: 7531-52-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 96 to 104 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -103° to -111° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH) |