Harmine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
302972500
302970050
302970010
ACRO302972500EA
956
CZK
ACRO302972500
ACRO302970050
ACRO302970010
Harmine 98%
Harmine
CAS No.: 442-51-3
Vzorec:
C₁₃H₁₂N₂O Bod tání: 262…264 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004958 CAS číslo: 442-51-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |