Penta-O-acetyl-β-D-glucopyranose 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
302961000
302965000
ACRO302961000EA
2430
CZK
ACRO302961000
ACRO302965000
Penta-O-acetyl-β-D-glucopyranose 98%
Penta-O-acetyl-beta-D-glucopyranose
CAS No.: 604-69-3
Vzorec:
C₁₆H₂₂O₁₁ Bod tání: 129…133 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006597 CAS číslo: 604-69-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.5 % |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +4° to +6° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |