Tisk…
2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester
302090025 302090100
ACRO302090025EA 2770 CZK
ACRO302090025 ACRO302090100
2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester 95%
2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester
CAS No.: 41530-32-9
Vzorec: C₉H₁₂O₅
MW: 200,19 g/mol
Bod varu: 120…125 °C (,3 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800589
CAS číslo: 41530-32-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow-green Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %