Tisk…

L-Selenocystine 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Seleno-L-cystine, (R,R)-3,3'-Diselenobis(2-aminopropionic Acid)

301862500 301860010
ACRO301862500EA 2440 CZK
ACRO301862500 ACRO301860010
L-Selenocystine 98%
L-Selenocystine

CAS No.: 29621-88-3

Vzorec: C₆H₁₂N₂O₄Se₂
Bod tání: 212…215 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00800971
CAS číslo: 29621-88-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow to ochre Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR