Tisk…
N-Boc-1,6-diaminohexane 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
301830010 301830050
ACRO301830010EA 2230 CZK
ACRO301830010 ACRO301830050
N-Boc-1,6-diaminohexane 95%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Appearance: Clear light yellow Viscous liquid
Vzorec: C₁₁H₂₄N₂O₂
MW: 216,33 g/mol
Bod varu: 106…110 °C (,3 mmHg)
Bod vzplanutí: 125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671489
CAS číslo: 51857-17-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %